Merck
275093
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-hydroxy-α-phenylbenzylidene)ethylenediamine
99%
About This Item
Fórmula lineal:
[HOC6H4C(C6H5)=NCH2-]2
Número de CAS:
Peso molecular:
420.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Análisis
99%
mp
162-163 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1\C(=N\CC\N=C(\c2ccccc2)c3ccccc3O)c4ccccc4
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable