Merck
271977
Sigma-Aldrich
1,6-Dioxaspiro[4.4]nonane-2,7-dione
98%
Sinónimos:
4,4-Dihydroxypimelic acid dilactone, Spirodilactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
156.14
Beilstein:
128330
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
mp
69-71 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCC2(CCC(=O)O2)O1
InChI
1S/C7H8O4/c8-5-1-3-7(10-5)4-2-6(9)11-7/h1-4H2
Clave InChI
VTQYOGUFKHVWOO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,6-Dioxaspiro[4.4]nonane-2,7-dione was used to cure diglycidylether of bisphenol A (DGEBA) with ytterbium triflate as initiator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
New degradable thermosets obtained by cationic copolymerization of DGEBA with an s (γ-butyrolactone).
Gimenez R, et al.
Polymer, 46(24), 10637-10647 (2005)