Merck
258199
Sigma-Aldrich
Copper(II) selenite dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
CuSeO3 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
226.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
formulario
powder
solubilidad
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
densidad
3.31 g/mL (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O.O.[Cu++].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/Cu.H2O3Se.2H2O/c;1-4(2)3;;/h;(H2,1,2,3);2*1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
JPJDNSPXIBYJBH-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges