257184
Triethylaluminum solution
25 wt. % in toluene
Sinónimos:
Aluminumtriethanide
About This Item
concentración
25 wt. % in toluene
densidad
0.848 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
Clave InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
adaptador de entrada de la membrana de goma
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?