Merck
250856
Sigma-Aldrich
(1S,2S,3S,5R)-(+)-Isopinocampheol
98%
Sinónimos:
(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, (1S,2S,3S,5R)-3-Pinanol, 3-Pinanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
2038104
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +35.1°, c = 20 in ethanol
bp
219 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1[C@@H](O)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9,11H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m0/s1
Clave InChI
REPVLJRCJUVQFA-KZVJFYERSA-N
Descripción general
(1S,2S,3S,5R)-(+)-Isopinocampheol is a chiral terpenol.
Aplicación
(1S,2S,3S,5R)-(+)-Isopinocampheol may be used in the preparation of
  • thermotropic chiral nematic side-chain copolymers
  • ortho-(diphenylphosphino)phenylphosphonous acid di[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]-hept-3-yl]ester, a phosphino-phosphonite ligand
  • O,O´bis[(1S,2S,3S,5R)2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl] dithiophosphoric acid, a bioactive compound with antifungal effect
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of enantiopure C 1 symmetric diphosphines and phosphino-phosphonites with ortho-phenylene backbones.
Kottsieper KW, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(8), 1159-1169 (2001)
New thermotropic chiral nematic copolymers using (1S, 2S, 3S, 5R)-(+)-and (1R, 2R, 3R, 5S)-([minus])-isopinocampheol as building blocks.
Chen SH and Tsai ML.
Macromolecules, 23(24) (1990)
Chiral phosphorus dithio acids derived from (1S, 2S, 3S, 5R)-(+)-isopinocampheol. Synthesis and fungicidal activity.
Nizamov IS, et al.
Russian Chemical Bulletin, 61(12), 2370-2371 (2012)
Terpene Analogues of Dithiophospate Pesticides.
Cherkasov RA, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 186(4), 1003-1004 (2011)