248657
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
97%
About This Item
Análisis
97%
impurezas
1.5-2.0% ammonium chloride
cadena SMILES
Cl.CC(C)NO
InChI
1S/C3H9NO.ClH/c1-3(2)4-5;/h3-5H,1-2H3;1H
Clave InChI
BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable