244201
1-Methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrobromide
98%
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
About This Item
Análisis
98%
mp
186-187 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[H].CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
InChI
1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
Clave InChI
OGMGXKJQIOUTTB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable