240613
2-Chloropropane
≥99%
Sinónimos:
Isopropyl chloride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Análisis
≥99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.378 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Clave InChI
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- In the Friedel-Crafts alkylation reaction of difluorobenzene and toluene using solid acid and methylalumoxane catalysts, respectively.
- To prepare 4-amino-3-iodo-1-(isopropyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, a key intermediate for the synthesis of PfPK7 kinase inhibitors.
- To prepare benzylisopropylphenylphosphine.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-32.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-36 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves