Merck
238678
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-890
average Mn ~1,982
Sinónimos:
Polyoxyethylene (40) nonylphenyl ether, branched
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H4O)n · C15H24O n=40
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mol peso
average Mn ~1,982
mp
46-47 °C (lit.)
HLB
17
cadena SMILES
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Información legal
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
380.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
193.5 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection