237914
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether
98%
Sinónimos:
2,2′-(1,4-Phenylenedioxy)diethanol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
temp. de autoignición
874 °F
mp
100-102 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCOc1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-1-2-10(4-3-9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
Clave InChI
WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable