235547
Suberoyl chloride
97%
Sinónimos:
Octanedioic acid dichloride, Suberic acid dichloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
bp
162-163 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6-8(10)12/h1-6H2
Clave InChI
PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter