235245
4-Chlorophenyl dichlorophosphate
99%
Sinónimos:
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate, 4-Chlorophenyl dichlorophosphinate, p-Chlorophenyl dichlorophosphate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
142 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
Clave InChI
CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Antimicrobial agents
- Antioxidant agents
- Antitumor agents
- Nucleotide anti-viral prodrug
Used as:
- Phosphorylation agent
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter