Merck
233935
Sigma-Aldrich
L-Malic acid disodium salt monohydrate
98%
Sinónimos:
(S)-(−)-Hydroxysuccinic acid disodium salt, (S)-(−)-Malic acid disodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
NaO2CCH2CH(OH)CO2Na · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
196.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]21/D −7.0°, c = 15 in H2O
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].O[C@@H](CC([O-])=O)C([O-])=O
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)