232831
Ethylamine hydrochloride
98%
Sinónimos:
N-Ethylammonium chloride, Ethylammonium chloride, Monoethylammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
mp
107-108 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].CCN
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
Clave InChI
XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Amino cellulose via reductive amination.
- N-triethylborazine by reacting with metal tetrahydroborates.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable