Merck
225282
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-indanone-3-acetic acid
technical grade
Sinónimos:
6-Methoxy-3-oxo-1-indanacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
220.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
formulario
powder
mp
139-144 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 5%, clear, yellow-brown
cadena SMILES
COc1ccc2C(=O)CC(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O4/c1-16-8-2-3-9-10(6-8)7(4-11(9)13)5-12(14)15/h2-3,6-7H,4-5H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
QOTZOFGBBCMWEP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The 5-methoxy-1-indanone-3-acetic acid derivatives are potent inhibitors of chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
R T Lum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(3), 209-214 (1999-01-01)
Potent inhibitors of the 20S proteasome that contain a novel indanone head group coupled to di and tripeptides are described. These compounds are the first proteasome inhibitors have demonstrated high selectivity for the chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome.