Merck
225053
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methylphenol
97%
Sinónimos:
4-Amino-o-cresol
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
174-176 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(N)ccc1O