220671
L-Methionine ethyl ester hydrochloride
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D +21°, c = 2 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
90-92 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCSC
InChI
1S/C7H15NO2S.ClH/c1-3-10-7(9)6(8)4-5-11-2;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
Clave InChI
KPWCQEUBJAIORR-RGMNGODLSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable