Merck
20444
Sigma-Aldrich
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
(±)-1-tert-Butylglycerol, (±)-Glycerol 1-tert-butyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCH2CHOHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
1698535
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.44
densidad
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(C)OCC(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
JPWDLYMEUNBLIR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol may be used in chemical synthesis studies.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
114 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)