20442
4-Butoxyphenylacetic acid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Análisis
≥98.0% (HPLC)
mp
82-88 °C
cadena SMILES
CCCCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable