Merck
197823
Sigma-Aldrich
10-Camphorsulfonic acid sodium salt
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
254.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Análisis
97%
mp
286-288 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable