190276
3-Phenoxybenzoic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
147-149 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15)
Clave InChI
NXTDJHZGHOFSQG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artículos
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.