189812
2′,3′,4′-Trimethoxyacetophenone
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5384 (lit.)
bp
295-297 °C (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
densidad
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-6-9(13-2)11(15-4)10(8)14-3/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
PKNAATJMQOUREZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?