180033
4-Methoxy-N-methylaniline
98%
Sinónimos:
N-Methyl-p-anisidine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
bp
135-136 °C/19 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
cadena SMILES
CNc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Clave InChI
JFXDIXYFXDOZIT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup