165123
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate
96%
Sinónimos:
Diethyl 3-oxoglutarate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.440 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
densidad
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)5-7(10)6-9(12)14-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup