161195
2-Methoxy-5-nitroaniline
98%
Sinónimos:
5-Nitro-o-anisidine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
117-119 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-7-3-2-5(9(10)11)4-6(7)8/h2-4H,8H2,1H3
Clave InChI
NIPDVSLAMPAWTP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
246.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
119 °C - closed cup