Merck
151289
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
97%
Sinónimos:
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(Cl)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
259.45
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.507 (lit.)
densidad
1.745 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter