Merck
15059
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
295.33
Beilstein:
5909790
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98.0% (TLC)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(20)16-11(12(17)13(18)19)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,17H,9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-,12+/m1/s1
Clave InChI
BHTRKISIDQZUQX-NEPJUHHUSA-N
Aplicación
Novel protected amino acid for the preparation of bestatin and analogs.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable