141666
1-(2-Aminoethyl)piperidine
98%
Sinónimos:
2-Piperidinoethylamine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H16N2/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H2
Clave InChI
CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Analogs of anticancer agents
Inhibitor of Botulinum Neurotoxin Serotype A light Chain, P. falciparum Malaria, and Ebola Filovirus
Cannabinoid CB1 receptor antagonists
Small molecules that restore E-cadherin expression and reduve invasion in colorectal carcinoma cells
Potent and selective 5-HT6 antagonists
N-mustards as anticancer agents
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter