Merck
126551
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
98%
Sinónimos:
1,1,3-Trimethylbutadiene, 2,4-Dimethylpenta-2,4-diene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHC(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
67 mmHg ( 37.7 °C)
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
densidad
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C\C(C)=C
InChI
1S/C7H12/c1-6(2)5-7(3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clave InChI
CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene has been used to study the structure of its various conformational isomers and their vibrational spectra.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Damir Barisic et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(18), 4821-4832 (2019-02-05)
Targeting the synthesis of rare-earth-metal pentadienyl half-sandwich tetramethylaluminate complexes, homoleptic [Ln(AlMe4 )3 ] (Ln=Y, La, Ce, Pr, Nd, Lu) were treated with equimolar amounts of the potassium salts K(2,4-dmp) (2,4-dmp=2,4-dimethylpentadienyl), K(2,4-dipp) (2,4-dipp=2,4-diisopropylpentadienyl), and K(2,4-dtbp) (2,4-dtbp=2,4-di-tert-butylpentadienyl). The reactions involving the larger
B Zhao et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 56(4), 671-679 (2000-05-04)
Ab initio was used to study the structure of various conformational isomers and their vibrational spectra of 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene (2,4-PD) in detail. Two stable conformations, s-trans and s-cis, were found in which s-trans is more stable. The geometry of stable conformations