104329
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
bp
78 °C/13 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1H,11H2
Clave InChI
BEECAQIHCYTZHC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup