Merck
AC7326370154
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-(2-Chloro-6-fluoro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
1 G
198,28 €
5 G
561,22 €
10 G
966,94 €
Referencia (SKU) del distribuidor: SB-05F-001-1G
198,28 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
198,28 €
5 G
561,22 €
10 G
966,94 €
About This Item
Peso molecular:
269.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: SB-05F-001-1G
198,28 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9ClFNO3/c1-6-9(12(16)17-2)11(15-18-6)10-7(13)4-3-5-8(10)14/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
VUXXAVIGDIIYBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
White crystalline solid
Product Link
https://www.acints.com/products/SB-05F-001
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/SB-05F-001
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)