Merck
AC7326370125
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2,3-Dichloro-5-trifluoromethyl-isonicotinic acid
About This Item
Peso molecular:
260
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F3NO2/c8-4-3(6(14)15)2(7(10,11)12)1-13-5(4)9/h1H,(H,14,15)
Clave InChI
WCIZQAPCTNIIGD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-01667
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01667
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)