Merck
ADVH97EBF4C2
AChemBlock
2-isopropylthiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.21
Número MDL:
Iupac Name
2-isopropyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H9NS/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
BZFIPFGRXRRZSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u131858-2-isopropylthiazole.html
Synonym
2-isopropylthiazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131858-2-isopropylthiazole.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)