Merck
ADVH95ECBEE2
AChemBlock
3-Bromo-5-chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.45
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrClF2N/c7-4-1-3(8)2-11-5(4)6(9)10/h1-2,6H
Clave InChI
VDBVLTIEQDPSQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t93863-3-bromo-5-chloro-2-difluoromethyl-pyridine.html
Synonym
3-bromo-5-chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93863-3-bromo-5-chloro-2-difluoromethyl-pyridine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)