Merck
ADVH94547D27
AChemBlock
N-(6-bromoquinazolin-2-yl)formamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.07
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-quinazolinylformamide
Inchi Code
1S/C9H6BrN3O/c10-7-1-2-8-6(3-7)4-11-9(13-8)12-5-14/h1-5H,(H,11,12,13,14)
Clave InChI
VGAXUVSXBYCGQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t97236-n-6-bromoquinazolin-2-yl-formamide.html
Synonym
n-(6-bromoquinazolin-2-yl)formamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t97236-n-6-bromoquinazolin-2-yl-formamide.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)