Merck
ADVH94547751
AChemBlock
1-(4-nitro-3-(pyrrolidin-1-yl)phenyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.8
Número MDL:
Iupac Name
1-[4-nitro-3-(1-pyrrolidinyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N4O2.ClH/c19-18(20)13-4-3-12(16-9-5-15-6-10-16)11-14(13)17-7-1-2-8-17;/h3-4,11,15H,1-2,5-10H2;1H
Clave InChI
HYHLAHDNGBSJHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93083-1-4-nitro-3-pyrrolidin-1-yl-phenyl-piperazine-hydrochloride.html
Synonym
1-(4-nitro-3-(pyrrolidin-1-yl)phenyl)piperazine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93083-1-4-nitro-3-pyrrolidin-1-yl-phenyl-piperazine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)