Merck
ADVH9454756B
AChemBlock
1-Bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.13
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C13H9BrN2/c14-12-11-8-4-5-9-16(11)13(15-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clave InChI
ULKZZBGVTIZXSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100982-1-bromo-3-phenylimidazo-1-5-a-pyridine.html
Synonym
1-bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100982-1-bromo-3-phenylimidazo-1-5-a-pyridine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)