Merck
ADVH94546690
AChemBlock
3-[(4-Fluorophenyl)methyl]azetidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.67
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-fluorobenzyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c11-10-3-1-8(2-4-10)5-9-6-12-7-9;/h1-4,9,12H,5-7H2;1H
Clave InChI
ZXNYCKYOAAOKPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p34985-3-4-fluorophenyl-methyl-azetidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(4-fluorobenzyl)azetidine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34985-3-4-fluorophenyl-methyl-azetidine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)