Merck
ADVH7F38388B
AChemBlock
benzyl 8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.32
Número MDL:
Iupac Name
benzyl (1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c17-15(18-11-12-5-2-1-3-6-12)16-13-7-4-8-14(16)10-9-13/h1-3,5-6,13-14H,4,7-11H2
Clave InChI
VCWRLJUEGMEYTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s88533-benzyl-8-azabicyclo-3-2-1-octane-8-carboxylate.html
Synonym
benzyl 8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88533-benzyl-8-azabicyclo-3-2-1-octane-8-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)