ADVH7F3804F4
AChemBlock
4-(4-((Dimethylamino)methyl)piperidin-1-yl)aniline
About This Item
Iupac Name
N-{[1-(4-aminophenyl)-4-piperidinyl]methyl}-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C14H23N3/c1-16(2)11-12-7-9-17(10-8-12)14-5-3-13(15)4-6-14/h3-6,12H,7-11,15H2,1-2H3
Clave InChI
RQZFRKKVDQQMAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42171-4-4-dimethylamino-methyl-piperidin-1-yl-aniline.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)