ADVH7F37FCF6
AChemBlock
Methyl 6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)picolinate
About This Item
Iupac Name
methyl 6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)picolinate
Inchi Code
1S/C13H9Cl3N2O2/c1-20-13(19)10-3-2-7(12(17)18-10)8-4-6(14)5-9(15)11(8)16/h2-5H,1H3,(H2,17,18)
Clave InChI
GEGKWPBAXXXQEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32357-methyl-6-amino-5-2-3-5-trichlorophenyl-picolinate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)