ADVH7F37FC46
AChemBlock
N2-methylbenzo[d]thiazole-2,6-diamine
About This Item
Iupac Name
N~2~-methyl-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Inchi Code
1S/C8H9N3S/c1-10-8-11-6-3-2-5(9)4-7(6)12-8/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
AETGNFZQUIMJCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32028-n2-methylbenzo-d-thiazole-2-6-diamine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)