ADVH7F37E4DE
AChemBlock
4,4-Difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4,4-difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2NO2.ClH/c1-5(11)12-6-4-10-3-2-7(6,8)9;/h6,10H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
UVPDQZUEIKCLLH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23423-4-4-difluoropiperidin-3-yl-acetate-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)