Merck
ADVH7F37E47D
AChemBlock
Diethyl 1-benzyl-5,5-difluoro-4-oxopiperidine-2,3-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
369.37
Número MDL:
Iupac Name
diethyl 1-benzyl-5,5-difluoro-4-oxopiperidine-2,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C18H21F2NO5/c1-3-25-16(23)13-14(17(24)26-4-2)21(11-18(19,20)15(13)22)10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13-14H,3-4,10-11H2,1-2H3
Clave InChI
HXPWCBUJDZSZNB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23664-diethyl-1-benzyl-5-5-difluoro-4-oxopiperidine-2-3-dicarboxylate.html
Synonym
diethyl 1-benzyl-5,5-difluoro-4-oxopiperidine-2,3-dicarboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23664-diethyl-1-benzyl-5-5-difluoro-4-oxopiperidine-2-3-dicarboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)