Merck
ADVH7F37E2BB
AChemBlock
3-(3-Chlorophenyl)-morpholine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.12
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO.ClH/c11-9-3-1-2-8(6-9)10-7-13-5-4-12-10;/h1-3,6,10,12H,4-5,7H2;1H
Clave InChI
FPRRPQZSPVMWRC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23166-3-3-chlorophenyl-morpholine-hydrochloride.html
Synonym
3-(3-chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23166-3-3-chlorophenyl-morpholine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)