Merck
ADVH7F37E24A
AChemBlock
2-Amino-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.62
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8F3NO.ClH/c10-9(11,12)7-4-2-1-3-6(7)8(14)5-13;/h1-4H,5,13H2;1H
Clave InChI
ZWPSZPZGWRCFIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m23199-2-amino-1-2-trifluoromethylphenyl-ethanone-hydrochloride.html
Synonym
2-amino-1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-one hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23199-2-amino-1-2-trifluoromethylphenyl-ethanone-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)