ADVH7F37DEA1
AChemBlock
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)6-5-7(10)12-13-4-3-11-8(6)13/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
CIAQVQZULVRNHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14833-ethyl-6-chloroimidazo-1-2-b-pyridazine-8-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)