ADVH7F37D6D1
AChemBlock
1-N-Boc-4-fluoropiperidine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-fluoro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18FNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
DJLUMPJNBNIWSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23501-1-n-boc-4-fluoropiperidine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)