Merck
ADVH303C33F5
AChemBlock
3,3-difluoroazetidine-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.16
Número MDL:
Iupac Name
3,3-difluoroazetidine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6F2N2O2S/c4-3(5)1-7(2-3)10(6,8)9/h1-2H2,(H2,6,8,9)
Clave InChI
SBGHHENIBRVZAI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69559-3-3-difluoroazetidine-1-sulfonamide.html
Synonym
3,3-difluoroazetidine-1-sulfonamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69559-3-3-difluoroazetidine-1-sulfonamide.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)