ADVH303C33A0
AChemBlock
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: Q69474-250MG
390,68 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: Q69474-250MG
390,68 €
Iupac Name
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-4(11)5-2-7(10)6(9)3-8(5)12/h2-3,12H,1H3
Clave InChI
YQBKDWADCNMPSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69474-1-4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl-ethan-1-one.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)